Anthraquinone-1,5-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA0506-25GEA
0
CNY
TCIAA0506-25G
Anthraquinone-1,5-disulphonic acid disodium salt ≥98.0% (通过滴定分析)
Anthraquinone-1,5-disulphonic acid disodium salt
分子式:
C₁₄H₈O₈S₂ 分子量: 412,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00044659 CAS号: 853-35-0 EINECS: 212-716-2 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Ion exchange titration) | min. 98.0 % |