D-天冬酰胺 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms: (R)-2-氨基琥珀酸-4-酰胺(R)-(-)-2-氨基琥珀酰胺酸(D)-天冬氨酸-4-酰胺
TCIAA0543-25GEA 0 CNY
TCIAA0543-25G
D-天冬酰胺 ≥99.0% (通过HPLC,滴定分析)
D-天冬酰胺
分子式: C₄H₁₀N₂O₄
分子量: 150,14 g/mol (132,12 anhy)
MDL编号: MFCD00149558
CAS号: 5794-24-1
EINECS: 218-163-3
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 99.0 area%
Optical purity (LC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 % (calcd.on dried substance)
Drying loss 11.5 to 12.5 %