1-金刚烷甲胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: 1-氨甲基金刚烷
TCIAA0721-1GEA 1025 CNY
TCIAA0721-1G TCIAA0721-5G
1-金刚烷甲胺 ≥98.0% (通过滴定分析)
1-金刚烷甲胺
分子式: C₁₁H₁₉N
分子量: 165,28 g/mol
沸点: 97°C
闪点: 92°C
MDL编号: MFCD00074750
CAS号: 17768-41-1
EINECS: 241-752-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %