Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0722-25GEA
0
CNY
TCIAA0722-25G
TCIAA0722-5G
Ethyl-1-adamantanecarboxylate ≥98.0% (通过GC)
Ethyl-1-adamantanecarboxylate
分子式:
C₁₃H₂₀O₂ 分子量: 208,30 g/mol 沸点: 123°C |
MDL编号:
MFCD00078272 CAS号: 2094-73-7 EINECS: 218-253-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |