1-Acetamidoadamantane ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0737-25GEA
385
CNY
TCIAA0737-25G
1-Acetamidoadamantane ≥98.0% (通过GC)
1-Acetamidoadamantane
分子式:
C₁₂H₁₉NO 分子量: 193,29 g/mol |
MDL编号:
MFCD00074730 CAS号: 880-52-4 EINECS: 212-914-9 |
产品技术规格
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 147.0 to 151.0 deg-C |