3-Methoxybutyl acetate ≥99.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0759-500MLEA 655 CNY
TCIAA0759-500ML TCIAA0759-25ML
3-Methoxybutyl acetate ≥99.0% (通过GC)
3-Methoxybutyl acetate
分子式: C₇H₁₄O₃
沸点: 172°C
闪点: 62°C
MDL编号: MFCD00043928
CAS号: 4435-53-4
EINECS: 224-644-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %