4-(2-Acetoxyethoxy)toluene ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0819-10GEA 0 CNY
TCIAA0819-10G
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene ≥98.0% (通过GC)
4-(2-Acetoxyethoxy)toluene
分子式: C₁₁H₁₄O₃
分子量: 194,23 g/mol
沸点: 94°C
MDL编号: MFCD00059337
CAS号: 6807-11-0
EINECS: 229-881-1
现在订购
产品技术规格
Appearance White or Colorless to Light yellow to Light orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %