2,3-Dibromopropyl acrylate ≥85.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA0910-25GEA
1100
CNY
TCIAA0910-25G
2,3-Dibromopropyl acrylate ≥85.0% (通过GC)
2,3-Dibromopropyl acrylate
分子式:
C₆H₈Br₂O₂ 分子量: 271,94 g/mol 沸点: 105°C |
MDL编号:
MFCD00059461 CAS号: 19660-16-3 EINECS: 243-208-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 85.0 % |