2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA0929-25MLEA
0
CNY
TCIAA0929-25ML
TCIAA0929-500ML
2-(Dimethylamino)ethyl acetate ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-(Dimethylamino)ethyl acetate
分子式:
C₆H₁₃NO₂ 分子量: 131,18 g/mol 沸点: 152°C |
MDL编号:
MFCD00041912 CAS号: 1421-89-2 EINECS: 215-827-4 UN号: 1993 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |