3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA0964-25MLEA
0
CNY
TCIAA0964-25ML
TCIAA0964-500ML
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate ≥98.0% (通过GC)
3-Methoxy-3-methylbutyl acetate
分子式:
C₈H₁₆O₃ 分子量: 160,21 g/mol 沸点: 74°C 闪点: 73°C |
MDL编号:
MFCD00059340 CAS号: 103429-90-9 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |