7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) for HPLC labeling
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA0979-1GEA
0
CNY
TCIAA0979-1G
7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析) for HPLC labeling
7-Acetoxy-4-bromomethylcoumarin
分子式:
C₁₂H₉BrO₄ |
MDL编号:
MFCD00010707 CAS号: 2747-04-8 UN号: 3261 ADR: 8,II |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 182.0 to 186.0 deg-C |