2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1008-25GEA 0 CNY
TCIAA1008-5G TCIAA1008-25G
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether ≥97.0% (通过GC)
2-Amino-2'-methyldiphenyl ether
分子式: C₁₃H₁₃NO
分子量: 199,25 g/mol
沸点: 196°C
MDL编号: MFCD00025167
CAS号: 3840-18-4
EINECS: 223-329-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Orange to Brown clear liquid to cloudy liquid
Purity (GC) min. 97.0 %