1-Acetylpyrrolidine ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1030-5GEA
0
CNY
TCIAA1030-5G
1-Acetylpyrrolidine ≥97.0% (通过GC)
1-Acetylpyrrolidine
分子式:
C₆H₁₁NO 分子量: 113,16 g/mol 沸点: 225°C |
MDL编号:
MFCD00014096 CAS号: 4030-18-6 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |