对苯二磺酸氨基丙二酰丁氰 ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA1119-5GEA
600
CNY
TCIAA1119-5G
TCIAA1119-25G
对苯二磺酸氨基丙二酰丁氰 ≥98.0% (通过滴定分析)
对苯二磺酸氨基丙二酰丁氰
分子式:
C₃H₃N₃ 分子量: 253,28 g/mol 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00012848 CAS号: 5098-14-6 EINECS: 225-817-1 UN号: 2811 ADR: 6.1,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |