3-乙酰基-2,5-二甲基呋喃 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1121-25GEA 0 CNY
TCIAA1121-25G
3-乙酰基-2,5-二甲基呋喃 ≥98.0% (通过GC)
3-乙酰基-2,5-二甲基呋喃
分子式: C₈H₁₀O₂
分子量: 138,17 g/mol
沸点: 196°C
闪点: 82°C
MDL编号: MFCD00010281
CAS号: 10599-70-9
EINECS: 234-216-3
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %