Angelic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA1136-5GEA
0
CNY
TCIAA1136-5G
TCIAA1136-1G
Angelic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
Angelic acid
分子式:
C₅H₈O₂ 分子量: 100,12 g/mol 沸点: 96°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00002654 CAS号: 565-63-9 EINECS: 209-284-2 UN号: 3261 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 43.0 to 47.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |