2-Anthracenecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1150-5GEA 0 CNY
TCIAA1150-5G TCIAA1150-1G
2-Anthracenecarboxylic acid ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
2-Anthracenecarboxylic acid
分子式: C₁₅H₁₀O₂
分子量: 222,24 g/mol
MDL编号: MFCD00142865
CAS号: 613-08-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %