(R)-3-(Boc-氨基)吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
(R)-3-吡咯烷基氨基甲酸叔丁酯
TCIAA1171-5GEA
0
CNY
TCIAA1171-5G
TCIAA1171-25G
(R)-3-(Boc-氨基)吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(R)-3-(Boc-氨基)吡咯烷
分子式:
C₉H₁₈N₂O₂ 分子量: 186,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00143191 CAS号: 122536-77-0 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow to Light orange powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 76.0 to 80.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +19.0 to +22.0 deg (C=1, EtOH) |