(S)-3-(Boc-氨基)吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
Synonyms: (S)-3-吡咯烷基氨基甲酸叔丁酯
TCIAA1172-5GEA 900 CNY
TCIAA1172-5G TCIAA1172-25G
(S)-3-(Boc-氨基)吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-3-(Boc-氨基)吡咯烷
分子式: C₉H₁₈N₂O₂
分子量: 186,26 g/mol
MDL编号: MFCD00143194
CAS号: 122536-76-9
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 76.0 to 80.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -19.0 to -22.0 deg (C=1, EtOH)