(S)-(+)-1-苄基-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA1174-10GEA
0
CNY
TCIAA1174-10G
TCIAA1174-25G
(S)-(+)-1-苄基-3-氨基吡咯烷 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(S)-(+)-1-苄基-3-氨基吡咯烷
分子式:
C₁₁H₁₆N₂ 分子量: 176,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00082766 CAS号: 114715-38-7 UN号: 2735 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (GC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +9.3 to +9.7 deg (C=5, H2O) |