Angelic anhydride ≥98.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA1180-5GEA
3800
CNY
TCIAA1180-5G
TCIAA1180-1G
Angelic anhydride ≥98.0% (通过滴定分析)
Angelic anhydride
分子式:
C₁₀H₁₄O₃ 沸点: 108°C 存储条件: Refrigerator |
MDL编号:
MFCD00198080 CAS号: 94487-74-8 UN号: 3265 ADR: 8,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (Morpholine Method) | min. 98.0 % |