1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Danger
TCIAA1232-5GEA 0 CNY
TCIAA1232-25G TCIAA1232-5G
1-Acetoxy-3-chloroacetone ≥95.0% (通过GC)
1-Acetoxy-3-chloroacetone
分子式: C₅H₇ClO₃
分子量: 150,56 g/mol
MDL编号: MFCD00191365
CAS号: 40235-68-5
UN号: 1760
ADR: 8,II
现在订购
产品技术规格
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %