4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1251-5GEA 0 CNY
TCIAA1251-5G TCIAA1251-1G
4-Amino-4'-nitrobiphenyl ≥96.0% (通过滴定分析)
4-Amino-4'-nitrobiphenyl
分子式: C₁₂H₁₀N₂O₂
分子量: 214,22 g/mol
MDL编号: MFCD00093527
CAS号: 1211-40-1
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 96.0 %
Melting point 200.0 to 205.0 deg-C