1,3-金刚烷二甲酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
ADC
TCIAA1358-5GEA
0
CNY
TCIAA1358-5G
TCIAA1358-25G
1,3-金刚烷二甲酸 ≥97.0% (通过GC,滴定分析)
1,3-金刚烷二甲酸
分子式:
C₁₂H₁₆O₄ 分子量: 224,26 g/mol |
MDL编号:
MFCD00167790 CAS号: 39269-10-8 EINECS: 254-395-1 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Solubility in hot Methanol | very faint turbidity |