氯化烯丙基钯二聚物 ≥97.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1479-1GEA
900
CNY
TCIAA1479-1G
TCIAA1479-500MG
氯化烯丙基钯二聚物 ≥97.0% (通过滴定分析)
氯化烯丙基钯二聚物
分子式:
C₆H₁₀Cl₂Pd₂ 分子量: 365,89 g/mol |
MDL编号:
MFCD00044874 CAS号: 12012-95-2 EINECS: 234-579-8 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Purity (Chelometric Titration) | min. 97.0 % |
Solubility in THF | almost transparency |