1-Penten-3-ylacetate ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1542-5MLEA
0
CNY
TCIAA1542-5ML
1-Penten-3-ylacetate ≥97.0% (通过GC)
1-Penten-3-ylacetate
分子式:
C₇H₁₂O₂ 分子量: 128,17 g/mol 沸点: 132°C |
MDL编号:
MFCD02093427 CAS号: 10500-11-5 UN号: 3272 ADR: 3,III |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |