烯丙基氯化镁 ∼11% ∼1.0 mol/L 在四氢呋喃中
供应商: TCI EUROPE
|
Danger
|
TCIAA1554-100GEA
540
CNY
TCIAA1554-100G
烯丙基氯化镁 ∼11% ∼1.0 mol/L 在四氢呋喃中
烯丙基氯化镁
分子式:
C₃H₅ClMg 分子量: 100,83 g/mol 闪点: -17°C |
MDL编号:
MFCD00000473 CAS号: 2622-05-1 EINECS: 220-067-1 UN号: 3399 ADR: 4.3,I |
产品技术规格
Concentration (sec Butanol method) | 9.0 to 11.0 w/w% |