3-氨基-5-硝基苯并异噻唑 ≥93.0% (通过滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1562-5GEA
0
CNY
TCIAA1562-5G
3-氨基-5-硝基苯并异噻唑 ≥93.0% (通过滴定分析)
3-氨基-5-硝基苯并异噻唑
分子式:
C₇H₅N₃O₂S 分子量: 195,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD00270828 CAS号: 84387-89-3 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 93.0 % |