4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1577-25GEA 880 CNY
TCIAA1577-25G TCIAA1577-5G
4-Amino-2-methyl-1-butanol ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Amino-2-methyl-1-butanol
分子式: C₅H₁₃NO
MDL编号: MFCD03093615
CAS号: 44565-27-7
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %