3-Acryloyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1579-1GEA 0 CNY
TCIAA1579-1G
3-Acryloyl-2-oxazolidinone ≥98.0% (通过GC)
3-Acryloyl-2-oxazolidinone
分子式: C₆H₇NO₃
分子量: 141,13 g/mol
存储条件: Refrigerator
MDL编号: MFCD04038407
CAS号: 2043-21-2
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 96.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C