Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1596-5GEA
0
CNY
TCIAA1596-5G
TCIAA1596-1G
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid ≥95.0% (通过HPLC,滴定分析)
Azobenzene-4,4'-dicarboxylic acid
分子式:
C₁₄H₁₀N₂O₄ 分子量: 270,24 g/mol |
MDL编号:
MFCD00496621 CAS号: 586-91-4 EINECS: 209-589-0 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 95.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 95.0 % |