(1R,2S)-(+)-顺式-1-氨基-2-茚醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
(1R,2S)-(+)-顺式-1-氨基-2-茚满醇
TCIAA1623-1GEA
320
CNY
TCIAA1623-1G
TCIAA1623-5G
(1R,2S)-(+)-顺式-1-氨基-2-茚醇 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
(1R,2S)-(+)-顺式-1-氨基-2-茚醇
分子式:
C₉H₁₁NO 分子量: 149,19 g/mol |
MDL编号:
MFCD00216656 CAS号: 136030-00-7 |
产品技术规格
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Optical purity (LC) | min. 98.0 ee% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 116.0 to 120.0 deg-C |