1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1641-25GEA
0
CNY
TCIAA1641-25G
TCIAA1641-5G
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline ≥98.0% (通过GC)
1-Acetyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
分子式:
C₁₁H₁₃NO 分子量: 175,23 g/mol 沸点: 295°C |
MDL编号:
MFCD01195305 CAS号: 4169-19-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |