4-Acetamidopiperidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1653-25GEA 3800 CNY
TCIAA1653-25G TCIAA1653-5G
4-Acetamidopiperidine ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-Acetamidopiperidine
分子式: C₇H₁₄N₂O
分子量: 142,20 g/mol
溶点: 141°C
MDL编号: MFCD05254805
CAS号: 5810-56-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 141.0 deg-C