2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-苄基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖酰基叠氮化物 ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1678-5GEA 0 CNY
TCIAA1678-5G TCIAA1678-1G
2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-苄基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖酰基叠氮化物 ≥98.0% (通过HPLC)
2-乙酰氨基-3,4,6-三-O-苄基-2-脱氧-β-D-吡喃葡萄糖酰基叠氮化物
分子式: C₂₉H₃₂N₄O₅
分子量: 516,60 g/mol
存储条件: Freezer
MDL编号: MFCD06797049
CAS号: 214467-60-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Specific rotation [a]20/D +4.0 to +8.0 deg (C=1, CHCl3)