1-Allyl-3,5-dimethylpyrazole ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1679-5GEA 475 CNY
TCIAA1679-5G
1-Allyl-3,5-dimethylpyrazole ≥97.0% (通过GC)
1-Allyl-3,5-dimethylpyrazole
分子式: C₈H₁₂N₂
分子量: 136,20 g/mol
沸点: 192°C
闪点: 80°C
MDL编号: MFCD00034407
CAS号: 13369-74-9
现在订购
产品技术规格
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %