1,3,5-Adamantanetriol ≥97.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1682-5GEA 1600 CNY
TCIAA1682-5G TCIAA1682-250MG
1,3,5-Adamantanetriol ≥97.0% (通过GC)
1,3,5-Adamantanetriol
分子式: C₁₀H₁₆O₃
分子量: 184,24 g/mol
MDL编号: MFCD08276262
CAS号: 99181-50-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Solubility in Methanol almost transparency