4-Amino-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1686-1GEA
0
CNY
TCIAA1686-1G
4-Amino-2-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Amino-2-nitrobenzoic acid
分子式:
C₇H₆N₂O₄ 分子量: 182,14 g/mol 溶点: 239°C |
MDL编号:
MFCD00189376 CAS号: 610-36-6 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |