2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride ≥93.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1834-100MGEA 775 CNY
TCIAA1834-100MG TCIAA1834-500MG
2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride ≥93.0% (通过GC)
2,3-Anthracenedicarboxylic anhydride
分子式: C₁₆H₈O₃
CAS号: 6812-14-2
现在订购
产品技术规格
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 93.0 %