2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1841-5GEA 0 CNY
TCIAA1841-1G TCIAA1841-5G
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
2-Acetamido-6-nitrobenzoic acid
分子式: C₉H₈N₂O₅
分子量: 224,17 g/mol
MDL编号: MFCD08276267
CAS号: 73721-78-5
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %