4-氨基-5-氯-2,6-二甲基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1901-5GEA
360
CNY
TCIAA1901-5G
TCIAA1901-25G
4-氨基-5-氯-2,6-二甲基嘧啶 ≥98.0% (通过GC)
4-氨基-5-氯-2,6-二甲基嘧啶
分子式:
C₆H₈ClN₃ 分子量: 157,60 g/mol |
MDL编号:
MFCD00191727 CAS号: 2858-20-0 |
产品技术规格
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 163.0 to 167.0 deg-C |