3-(2-Aminoethylamino)propyltriethoxysilane ≥96.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
TCIAA1923-25GEA
0
CNY
TCIAA1923-25G
3-(2-Aminoethylamino)propyltriethoxysilane ≥96.0% (通过GC)
3-(2-Aminoethylamino)propyltriethoxysilane
分子式:
C₁₁H₂₈N₂O₃Si 分子量: 264,44 g/mol 沸点: 156°C |
MDL编号:
MFCD00138097 CAS号: 5089-72-5 EINECS: 225-806-1 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |