4-乙酰氨基环己酮 ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Synonyms:
对乙酰氨基环己酮
, N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
TCIAA1929-25GEA
0
CNY
TCIAA1929-25G
TCIAA1929-5G
4-乙酰氨基环己酮 ≥98.0% (通过GC)
4-乙酰氨基环己酮
分子式:
C₈H₁₃NO₂ 分子量: 155,20 g/mol |
MDL编号:
MFCD03703462 CAS号: 27514-08-5 |
产品技术规格
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 139.0 deg-C |