5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1949-25GEA 0 CNY
TCIAA1949-25G TCIAA1949-250G
5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone ≥98.0% (通过HPLC,总氮)
5-(Acetoacetamido)-2-benzimidazolinone
分子式: C₁₁H₉N₃O₃
分子量: 231,21 g/mol
MDL编号: MFCD00444508
CAS号: 26576-46-5
EINECS: 247-820-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %