5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1950-25GEA 1050 CNY
TCIAA1950-25G TCIAA1950-5G
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one ≥98.0% (通过HPLC)
5-Amino-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one
分子式: C₇H₇N₃O
MDL编号: MFCD00053555
CAS号: 95-23-8
EINECS: 202-401-8
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Amber to Dark purple powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 %