1-Acetoxyindan ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1975-5GEA
0
CNY
TCIAA1975-5G
1-Acetoxyindan ≥98.0% (通过GC)
1-Acetoxyindan
分子式:
C₁₁H₁₂O₂ 分子量: 176,22 g/mol 沸点: 241°C |
MDL编号:
MFCD00053467 CAS号: 26452-98-2 |
产品技术规格
Appearance | Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |