4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylsulphonamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
TCIAA1987-25GEA 630 CNY
TCIAA1987-25G
4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylsulphonamide ≥98.0% (通过HPLC,滴定分析)
4-Amino-2,5-dimethoxy-N-phenylsulphonamide
分子式: C₁₄H₁₆N₂O₄S
分子量: 308,35 g/mol
MDL编号: MFCD00025753
CAS号: 52298-44-9
EINECS: 257-821-4
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 184.0 to 188.0 deg-C