6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA1998-5GEA 0 CNY
TCIAA1998-5G TCIAA1998-25G
6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride ≥98.0% (通过HPLC)
6-Amino-2,4-dichloro-3-methylphenol hydrochloride
分子式: C₇H₇Cl₂NO
分子量: 228,50 g/mol
MDL编号: MFCD00035472
CAS号: 39549-31-0
EINECS: 254-503-7
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%