(R)-1-Acetyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (通过GC)
供应商: TCI EUROPE
Warning
TCIAA2049-1GEA 0 CNY
TCIAA2049-1G
(R)-1-Acetyl-3-pyrrolidinol ≥98.0% (通过GC)
(R)-1-Acetyl-3-pyrrolidinol
分子式: C₆H₁₁NO₂
分子量: 129,16 g/mol
MDL编号: MFCD09909313
CAS号: 916733-17-0
现在订购
产品技术规格
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -39.0 to -45.0 deg (C=3, MeOH)