4-氨基-4′-硝基二苯硫醚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
供应商: TCI EUROPE
|
Warning
|
Synonyms:
4-氨基-4′-硝基二苯基硫醚
TCIAA2077-25GEA
0
CNY
TCIAA2077-25G
4-氨基-4′-硝基二苯硫醚 ≥98.0% (通过GC,滴定分析)
4-氨基-4′-硝基二苯硫醚
分子式:
C₁₂H₁₀N₂O₂S 分子量: 246,28 g/mol |
MDL编号:
MFCD00007881 CAS号: 101-59-7 EINECS: 202-957-1 |
产品技术规格
Appearance | Light yellow to Brown powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 141.0 to 145.0 deg-C |